Få mere at vide
2,6-di(tert-butyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103304
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10103304 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10163014 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10103304 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09883DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 585-48-8
Molekylær formel C13H21N
Molekylvægt (g/mol) 191.318
MDL nummer MFCD00006306
InChI nøgle UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylpyridine, 2,6-di tert-butyl pyridine, 2,6-di-t-butylpyridine, unii-oi9lf0h4mm, 2,6-di-t-butyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, oi9lf0h4mm, 2,6-di-tert-butyl pyridine, pyridine, 2,6-di-tert-butyl, pubchem16119
PubChem CID 68510
IUPAC navn 2,6-ditert-butylpyridin
SMIL CC(C)(C)C1=NC(=CC=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Di(tert-butyl)pyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8520g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel (C5H3N[C(CH3)3]2
Mængde 1 g
Formel vægt 191.32
Procent renhed 97%