missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinon, TRC

Artikelnummer. 30006878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006878 10 g
30006743 25 g
30003493 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42943510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 719-22-2
Molekylær formel C14 H20 O2
Molekylvægt (g/mol) 220.31
Synonym 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Bis[1,1-dimethyl ethyl]quinone, 2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-Di-tert-butyl-2,5-cyclohexadien-1,4-dione, 2,6-Di-tert-butyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-Di-tert-butyl-p-quinone, 2,6-Di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-Di-tert-butylquinone, 3,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 3,5-Di-tert-butylquinone, NSC 14448
IUPAC navn 2,6-ditert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H20O2/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3
Formel vægt 220.1463
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.