Få mere at vide
2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10113850 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10113850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167340010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 719-22-2 | C14H20O2 | 220,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Navn note 98%
CAS 719-22-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65,0 °C til 68,0 °C
Farve Orange til Brun
Kogepunkt 75,0 °C til 80,0 °C (0,7 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H20O2
Lineær formel [(CH3)3C]2C6H2(=O)2
MDL nummer MFCD00001601
Mængde 1 g
Fieser 09,139
Synonym 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,6-di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-di-tert-butylquinone, 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl, unii-4c9d8l0y0t, 2,6-di tert-butyl benzo-1,4-quinone
InChI nøgle RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,6-ditert-butylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 220.31
PubChem CID 12867
Formel vægt 220.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.