Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone |
| Smeltepunkt | 65,0 °C til 68,0 °C |
| Kogepunkt | 75,0 °C til 80,0 °C (0,7 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Lineær formel | [(CH3)3C]2C6H2(=O)2 |
| Mængde | 25 g |
| Fieser | 09,139 |
| Formel vægt | 220.31 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.