Få mere at vide
2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15575046 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15575046 5 g 5g
15585046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15575046 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167340050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 719-22-2 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 719-22-2
Molekylær formel C14H20O2
Molekylvægt (g/mol) 220.31
InChI nøgle RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,6-di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-di-tert-butylquinone, 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl, unii-4c9d8l0y0t, 2,6-di tert-butyl benzo-1,4-quinone
PubChem CID 12867
IUPAC navn 2,6-ditert-butylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Smeltepunkt 65.0°C to 68.0°C
Kogepunkt 75.0°C to 80.0°C (0.7 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel [(CH3)3C]2C6H2(=O)2
Mængde 5 g
Fieser 09,139
Formel vægt 220.31
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.