Få mere at vide
2,6-Di-(tert-butyl-d9)-4-methylphenol-3,5-d2,OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butylhydroxytoluene-d21 |
| CAS | 64502-99-4 |
| Molekylær formel | C15 2H21 H3 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Phen-3,5-d2-ol-d, 2,6-bis[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-4-methyl- (9 CI), Butylhydroxytoluene-d21, d21-2,6-di(tert-butyl)-4-methylphenol, BHT-d21 |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16 H,1-7H3/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3,8 D,9 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c(c([2 H])c(C)c([2 H])c1C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,5-dideuterio-3-deuteriooxy-2,4-bis[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-6-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.48 |
| Formel vægt | 241.3145 g/mol |
| Vis mere |