Få mere at vide
2,6-Di-tert-butyl-4-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Di-tert-butyl-4-nitrophenol |
| CAS | 728-40-5 |
| Molekylær formel | C14 H21 N O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,6-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-nitrophenol, 4-Nitro-2,6-bis-(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Nitro-2,6-di-tert-butylphenol, BAY 28589, Bayer 28589, NSC 81682 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3/c1-13(2,3)10-7-9(15(17)18)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,6-ditert-butyl-4-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.32 |
| Formel vægt | 251.1521 |