Få mere at vide
2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30336893
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30336893 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30336893 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB699150500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridine
CAS 38222-83-2
Molekylær formel C14H23N
Mængde 500 mg
Synonym 2,6-di-tert-Butyl-4-picoline, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine, DTBMP, NSC 175792
InChI formel InChI=1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
SMIL Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-methylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 205.34
Formel vægt 205.183