Få mere at vide
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin, 97%
Código de producto. 11368995
Cambiar vista
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Tamaño de la unidad
11368995 5 g 5g
11358995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11368995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14143.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 38222-83-2 | C14H23N | 205,35 g/mol
2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridin anvendes til fremstilling af enoltriflater ud fra ketoner under anvendelse af trifluormethansulfonsyreanhydrid. Det bruges også til syntese af 1,2-dihydro-2-silanaphthalenderivater, som base i PtCl4-katalyserede ringslutningsreaktioner af homopropargylazidderivater og i diastereoselektiv syntese afβ -thiomannopyranosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridin anvendes til generering af enoltriflater ud fra ketoner under anvendelse af trifluormethansulfonsyreanhydrid. Det bruges også til syntese af 1,2-dihydro-2-silanaphthalenderivater, som base i PtCl4-katalyserede ringslutningsreaktioner af homopropargylazidderivater og i diastereoselektiv syntese afβ -thiomannopyranosider.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand. Opløselig i ethanol, eddikesyre og diethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Opbevares under inert gas. Den er følsom over for luft og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 38222-83-2
Molekylær formel C14H23N
Molekylvægt (g/mol) 205.35
MDL nummer MFCD00006305
InChI nøgle HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine, dtbmp, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methyl, 2,6-di-t-butyl-4-methylpyridine, 2,6-ditert-butyl-4-methyl-pyridine, 2,6-bis tert-butyl-4-methylpyridine, pubchem10244, acmc-209iyr, ksc490s2n, 2,6-di-t-butyl 4-methylpyridine
PubChem CID 98898
SMIL CC1=CC(=NC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Smeltepunkt 30 °C til 35 °C
Kogepunkt 232 °C til 234 °C
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Brydningsindeks 1.4765
Mængde 5 g
Beilstein 130503
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand. Opløselig i ethanol, eddikesyre og diethylether.
IUPAC navn 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridin
Formel vægt 205.35
Procent renhed 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.