Få mere at vide
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin, 97%
Artikelnummer. 11358995
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358995 1 g 1g
11368995 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14143.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 38222-83-2 | C14H23N | 205,35 g/mol
2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridin anvendes til fremstilling af enoltriflater ud fra ketoner under anvendelse af trifluormethansulfonsyreanhydrid. Det bruges også til syntese af 1,2-dihydro-2-silanaphthalenderivater, som base i PtCl4-katalyserede ringslutningsreaktioner af homopropargylazidderivater og i diastereoselektiv syntese afβ -thiomannopyranosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridin anvendes til generering af enoltriflater ud fra ketoner under anvendelse af trifluormethansulfonsyreanhydrid. Det bruges også til syntese af 1,2-dihydro-2-silanaphthalenderivater, som base i PtCl4-katalyserede ringslutningsreaktioner af homopropargylazidderivater og i diastereoselektiv syntese afβ -thiomannopyranosider.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand. Opløselig i ethanol, eddikesyre og diethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Opbevares under inert gas. Den er følsom over for luft og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38222-83-2
Molekylær formel C14H23N
Molekylvægt (g/mol) 205.35
MDL nummer MFCD00006305
InChI nøgle HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine, dtbmp, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methyl, 2,6-di-t-butyl-4-methylpyridine, 2,6-ditert-butyl-4-methyl-pyridine, 2,6-bis tert-butyl-4-methylpyridine, pubchem10244, acmc-209iyr, ksc490s2n, 2,6-di-t-butyl 4-methylpyridine
PubChem CID 98898
SMIL CC1=CC(=NC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Smeltepunkt 30 °C til 35 °C
Kogepunkt 232 °C til 234 °C
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Brydningsindeks 1.4765
Mængde 1 g
Beilstein 130503
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand. Opløselig i ethanol, eddikesyre og diethylether.
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-methylpyridin
Formel vægt 205.35
Procent renhed 97%