missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15891611
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15891611 25 kg -
15876690 100 g -
15871611 500 g -
15881611 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15891611 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8220219025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 128-37-0
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 220.35

Tekniske data

Smeltepunkt 69°C to 70°C
Tæthed 1.05 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 265°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00011644
Mængde 25 kg
Synonym 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.