missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol-d24, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol-d24 |
| CAS | 1219805-92-1 |
| Molekylær formel | C15 2H24 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol D24, Phen-3,5-d2-ol-d, 2,6-bis[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-4-(methyl-d3)-, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol-d24 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3,8D,9D/hD |
| SMIL | [2H]Oc1c(c([2H])c(c([2H])c1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,5-dideuterio-3-deuteriooxy-2,4-bis[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.5 |
| Formel vægt | 244.3334 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?