Få mere at vide
2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3/i1D3 |
| Formel vægt | 223.202 |