Få mere at vide
2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17959364
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17959364 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17959364 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0679.010025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol
CAS 88-26-6
Analyt- eller komponentnavne 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H24 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenemethanol, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, Benzyl alcohol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenemethanol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, 3,5-Di-t-butyl-4-hidroxy-benzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethanol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl alcohol, 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol, AO 754, Ethanox 754, Ionox 100, NSC 159133
InChI formel InChI=1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3
SMIL CC(C)(C)c1cc(CO)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-(hydroxymethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 236.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 236.1776 g/mol