Få mere at vide
2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, Mikromol™
Beskrivelse
2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol |
| CAS | 88-26-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H24 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenemethanol, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, Benzyl alcohol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenemethanol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, 3,5-Di-t-butyl-4-hidroxy-benzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethanol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl alcohol, 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol, AO 754, Ethanox 754, Ionox 100, NSC 159133 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(CO)cc(c1O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,6-ditert-butyl-4-(hydroxymethyl)phenol |
| Vis mere |