Få mere at vide
2,6-di-tert-Butyl-4-(2-hydroxyethyl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-di-tert-Butyl-4-(2-hydroxyethyl)phenol |
| CAS | 3673-68-5 |
| Molekylær formel | C16H26O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-9-11(7-8-17)10-13(14(12)18)16(4,5)6/h9-10,17-18H,7-8H2,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(CCO)cc(c1O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,6-ditert-butyl-4-(2-hydroxyethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.38 |
| Formel vægt | 250.1933 |