Få mere at vide
2,6-Di-iso-propylphenol-d18, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propofol-d18 |
| CAS | 1189467-93-3 |
| Molekylær formel | C12 D18 O |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13 H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3-trideuterio-5-deuteriooxy-4,6-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.38 |
| Formel vægt | 196.2487 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 97% Chemical Purity |