missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Deoxyfructosazine-13C4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Deoxyfructosazine-13C4 |
| CAS | 1246817-52-6 |
| Molekylær formel | C813C4H20N2O7 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 1R,2S,3R)-1-[6-[(2S,3R)-2,3,4-Trihydroxybutyl]-2-pyrazinyl]-1,2,3,4-butanetetrol-13C4, 2-(D-arabino-1',2',3',4'-Tetrahydroxybutyl)-6-(D-erythro-2'',3'',4''-trihydroxybutyl)pyrazine-13C4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O7/c15-4-9(18)8(17)1-6-2-13-3-7(14-6)11(20)12(21)10(19)5-16/h2-3,8-12,15-21H,1,4-5H2/t8-,9+,10+,11+,12+/m0/s1/i2+1,3+1,6+1,7+1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C]1=[13CH]N=[13CH][13C](C[C@H](O)[C@H](O)CO)=N1 |
| IUPAC navn | (1R,2S,3R)-1-(6-((2S,3R)-2,3,4-trihydroxybutyl)pyrazin-2-yl-2,3,5,6-13C4)butane-1,2,3,4-tetraol |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.27 |
| Formel vægt | 308.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?