Få mere at vide
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin, 97%
Artikelnummer. 11398746
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398746 250 mg 250mg
11388746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19446.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 455-00-5 | C7H3F6N | 215,098 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-00-5
Molekylær formel C7H3F6N
Molekylvægt (g/mol) 215.098
MDL nummer MFCD00236675
InChI nøgle YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 589864
IUPAC navn 2,6-bis(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 55 °C til 58 °C
Kogepunkt 82 °C (18 mmHg)
Flammepunkt 67 °C (153 °F)
Mængde 250 mg
Beilstein 188806
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl-pyridine, pubchem7696, acmc-209k2t, pyridine,2,6-bis trifluoromethyl, pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl
Formel vægt 215.1
Procent renhed 97%