Få mere at vide
2,6-bis(p-tolyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461357
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461357 5 g 5g
11451357 1 g 1g
11471357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24894.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14435-88-2 | C19H17N | 259.352 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14435-88-2
Molekylær formel C19H17N
Molekylvægt (g/mol) 259.352
MDL nummer MFCD00006282
InChI nøgle BLRYHCTZTSRBNB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84435
IUPAC navn 2,6-bis(4-methylphenyl)pyridin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Bis(p-tolyl)pyridine
Smeltepunkt 164°C to 166°C
Mængde 5 g
Synonym 2,6-bis p-tolyl pyridine, 2,6-di 4-methylphenyl pyridine, 2,6-di-p-tolylpyridine, 2,6-bis 4-methylphenyl pyridine, 2,6 di-p-tolylpyridine, 2,6-di-p-tolyl-pyridine, pyridine,2,6-di-p-tolyl, pyridine, 2,6-di-p-tolyl, 2,6-di-4-methylphenyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 4-methylphenyl
Formel vægt 259.35
Procent renhed 97%