Få mere at vide
2,6-bis(hydroxymethyl)-p-cresol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023622
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11493607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17369.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-04-3 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-04-3
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.192
MDL nummer MFCD00004619
InChI nøgle KUMMBDBTERQYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis hydroxymethyl-4-methylphenol, 2,6-bis hydroxymethyl-p-cresol, 2,6-dimethylol-p-cresol, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene dimethanol, 2,6-dimethylol-4-methylphenol, 2,6-di hydroxymethyl-p-cresol, 1,3-benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-methyl, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedimethanol, 3,5-bis hydroxymethyl-p-cresol, alpha1,alpha,2-trihydroxymesitylene
PubChem CID 7039
IUPAC navn 2,6-bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)CO)O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Smeltepunkt 119°C to 126°C
Mængde 25 g
Beilstein 1240237
Formel vægt 168.19
Procent renhed 90%
Grad Teknisk