missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Bis-(3,4-dimethoxyphenylmethylene)cyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Bis-(3,4-Dimethoxyphenylmethylene)-Cyclohexanone |
| CAS | 18977-33-8 |
| Molekylær formel | C24 H26 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26O5/c1-26-20-10-8-16(14-22(20)28-3)12-18-6-5-7-19(24(18)25)13-17-9-11-21(27-2)23(15-17)29-4/h8-15H,5-7H2,1-4H3/b18-12+,19-13+ |
| SMIL | COc1ccc(\C=C\2/CCC\C(=C/c3ccc(OC)c(OC)c3)\C2=O)cc1OC |
| IUPAC navn | (2E,6E)-2,6-bis[(3,4-dimethoxyphenyl)methylidene]cyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.46 |
| Formel vægt | 394.178 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?