missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-heptanedinitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-heptanedinitrile |
| CAS | 2086275-13-8 |
| Molekylær formel | C29H38N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Heptanedinitrile, 2,6-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-, 2,6-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)-2,6-bis(1-methylethyl)heptane-1,7-dinitrile, 2,6-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-heptanedinitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C29H38N2O4/c1-20(2)28(18-30,22-10-12-24(32-5)26(16-22)34-7)14-9-15-29(19-31,21(3)4)23-11-13-25(33-6)27(17-23)35-8/h10-13,16-17,20-21H,9,14-15H2,1-8H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C(CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)(C#N)C(C)C |
| IUPAC navn | 2,6-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-2,6-di(propan-2-yl)heptanedinitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.62 |
| Formel vægt | 478.2832 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?