missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine), Mikromol™
Beskrivelse
2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine) |
| CAS | 5980-31-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H45 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Hexetidine Imp. C (EP), 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole, Hexedine, Hexetidine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C22H45N3/c1-6-10-12-20(8-3)14-23-16-22(5)17-24(19-25(22)18-23)15-21(9-4)13-11-7-2/h20-21H,6-19H2,1-5H3 |
| SMIL | CCCCC(CC)CN1CN2CN(CC(CC)CCCC)CC2(C)C1 |
| IUPAC navn | 2,6-bis(2-ethylhexyl)-7a-methyl-1,3,5,7-tetrahydroimidazo[1,5-c]imidazole |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?