Få mere at vide
2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione, Mikromol™
Beskrivelse
2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione |
| CAS | 1988-11-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione, Propofol Imp. J (EP), Propofol USP Related Compound B, Propofol USP RC B, Propofol Related Compound B, Propofol Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)C1=CC(=O)C=C(C(C)C)C1=O |
| IUPAC navn | 2,6-di(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Vis mere |