Få mere at vide
2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 30050022
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050022 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050022 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione
CAS 1988-11-0
Analyt- eller komponentnavne 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione, Propofol Imp. J (EP), Propofol USP Related Compound B, Propofol USP RC B, Propofol Related Compound B, Propofol Impurity J
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,1-4H3
SMIL CC(C)C1=CC(=O)C=C(C(C)C)C1=O
IUPAC navn 2,6-di(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 192.115 g/mol