missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-(4-morpholinylmethyl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-(4-morpholinylmethyl)phenol |
| CAS | 2773-50-4 |
| Molekylær formel | C19 H31 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,6-Di-tert-butyl-4-(morpholinomethyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31NO2/c1-18(2,3)15-11-14(13-20-7-9-22-10-8-20)12-16(17(15)21)19(4,5)6/h11-12,21H,7-10,13H2,1-6H3 |
| SMIL | OC=1C(=CC(=CC1C(C)(C)C)CN2CCOCC2)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,6-di-tert-butyl-4-(morpholinomethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.46 |
| Formel vægt | 305.24 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?