Få mere at vide
2,6-Anhydro-5-deoxy-D-lyxo-hex-5-enonic Acid Methyl Ester 3,4-Diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Anhydro-5-deoxy-D-lyxo-hex-5-enonic Acid Methyl Ester 3,4-Diacetate |
| CAS | 57690-62-7 |
| Molekylær formel | C11H14O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,6-Anhydro-5-deoxy-D-lyxo-hex-5-enonic Acid Methyl Ester Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O7/c1-6(12)17-8-4-5-16-10(11(14)15-3)9(8)18-7(2)13/h4-5,8-10H,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4R)-3,4-diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.22 |
| Formel vægt | 258.074 |