Få mere at vide
2-(6-Aminopurin-9-yl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(6-Aminopurin-9-yl)ethanol |
| CAS | 707-99-3 |
| Molekylær formel | C7H9N5O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-Amino-9H-purine-9-ethanol, 9-(2-Hydroxyethyl)adenine, 9-(beta-Hydroxyethyl)adenine, NSC 51467 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5O/c8-6-5-7(10-3-9-6)12(1-2-13)4-11-5/h3-4,13H,1-2H2,(H2,8,9,10) |
| SMIL | Nc1ncnc2c1ncn2CCO |
| IUPAC navn | 2-(6-aminopurin-9-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.18 |
| Formel vægt | 179.0807 |