missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethanol-d4, TRC

Artikelnummer. 30321589
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30321589 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30321589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62891225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethanol-d4
CAS 1216900-94-5
Molekylær formel C7H5D4N5O
Mængde 25 mg
Synonym 9-(beta-Hydroxyethyl)adenine-d4, NSC 51467-d4
InChI formel InChI=1S/C7H9N5O/c8-6-5-7(10-3-9-6)12(1-2-13)4-11-5/h3-4,13H,1-2H2,(H2,8,9,10)/i1D2,2D2
SMIL [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC navn 2-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,2-tetradeuterioethanol
Molekylvægt (g/mol) 183.2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.