missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethanol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethanol-d4 |
| CAS | 1216900-94-5 |
| Molekylær formel | C7H5D4N5O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 9-(beta-Hydroxyethyl)adenine-d4, NSC 51467-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5O/c8-6-5-7(10-3-9-6)12(1-2-13)4-11-5/h3-4,13H,1-2H2,(H2,8,9,10)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC navn | 2-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,2-tetradeuterioethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?