Få mere at vide
2,6,8-Trimethylnon-5-en-4-one (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6,8-Trimethylnon-5-en-4-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O/c1-9(2)6-11(5)8-12(13)7-10(3)4/h8-10H,6-7H2,1-5H3/b11-8+ |
| Formel vægt | 182.1671 |
| Procent renhed | >95% |