missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-ylcarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-ylcarbonitrile |
| CAS | 72152-84-2 |
| Molekylær formel | C10 H13 N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5H,6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1=C(C#N)C(C)(C)CC=C1 |
| IUPAC navn | 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-carbonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.22 |
| Formel vægt | 147.1048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?