Få mere at vide
2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-4-ol-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-4-ol-1-one |
| CAS | 19620-37-2 |
| Molekylær formel | C9H14O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,1,3-Trimethyl-5-hydroxy-3-cyclohexen-2-one, 2,6,6-Trimethyl-4-hydroxycyclohex-2-en-1-one, 4-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4,7,10H,5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1=CC(O)CC(C)(C)C1=O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.21 |
| Formel vægt | 154.0994 |