Få mere at vide
2-[[6-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(6-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolecarboxylic acid |
| CAS | 1245157-42-9 |
| Molekylær formel | C15H20N6O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dasatinib Impurity 34 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N6O3S/c1-10-17-12(19-15-16-9-11(25-15)14(23)24)8-13(18-10)21-4-2-20(3-5-21)6-7-22/h8-9,22H,2-7H2,1H3,(H,23,24)(H,16,17,18,19) |
| SMIL | Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)O)cc(n1)N3CCN(CCO)CC3 |
| IUPAC navn | 2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.42 |
| Formel vægt | 364.1318 |