Få mere at vide
2-[[6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, Mikromol
Beskrivelse
2-[[6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide |
| CAS | 910297-59-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H20 Cl N7 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Thiazolecarboxamide, 2-[[6-[(2-aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-, 2-[[6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClN7OS/c1-10-4-3-5-12(19)16(10)26-17(27)13-9-22-18(28-13)25-15-8-14(21-7-6-20)23-11(2)24-15/h3-5,8-9H,6-7,20H2,1-2H3,(H,26,27)(H2,21,22,23,24,25) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(NCCN)nc(C)n3)s2 |
| Vis mere |