Få mere at vide
2-[[6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, Mikromol
Artikelnummer. 30460030
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30460030 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30460030 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3451.130025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[[6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide
CAS 910297-59-5
Analyt- eller komponentnavne 2-[(6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 Cl N7 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Thiazolecarboxamide, 2-[[6-[(2-aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-, 2-[[6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C18H20ClN7OS/c1-10-4-3-5-12(19)16(10)26-17(27)13-9-22-18(28-13)25-15-8-14(21-7-6-20)23-11(2)24-15/h3-5,8-9H,6-7,20H2,1-2H3,(H,26,27)(H2,21,22,23,24,25)
Løsningstype Neat
SMIL Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(NCCN)nc(C)n3)s2
IUPAC navn 2-[[6-(2-aminoethylamino)-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-1,3-thiazole-5-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 417.9157
Mængde 25 mg
Formel vægt 417.1139 g/mol