missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-dodecatriene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6,10-Trimethyl-2,6,10-dodecatriene |
| CAS | 7681-88-1 |
| Molekylær formel | C15 H26 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9,12H,7-8,10-11H2,1-5H3/b14-6+,15-12+ |
| SMIL | C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| IUPAC navn | (6E,10E)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.367 |
| Formel vægt | 206.203 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?