Få mere at vide
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16339407 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16339407 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16339407 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S3125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane1921-70-61000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 1921-70-6, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C19H40
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC navn 2,6,10,14-tetramethylpentadecane
Opløsningsmiddel eller Matrix MeCl
Molekylvægt (g/mol) 268.529
PubChem CID 15979
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:53181
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Product intended for laboratory use only