Få mere at vide
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan, 95%
Artikelnummer. 10427150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10427150 5 mL Glasflaske 5ml
10052872 50 mL Glasflaske 50ml
10240753 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10427150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138460050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1921-70-6 | C19H40 | 268,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1921-70-6
Molekylær formel C19H40
Molekylvægt (g/mol) 268.51
InChI nøgle XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
PubChem CID 15979
ChEBI CHEBI:53181
IUPAC navn 2,6,10,14-tetramethylpentadecan
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Navn note 96%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.7800g/mL
Kogepunkt 296 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2
Brydningsindeks 1,4369 til 1,4389
Mængde 5 mL
Merck Index 15,787
Specifik vægtfylde 0.78
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i ether, petroleumsether, benzen, chloroform og carbontetrachlorid
Viskositet 5 mPa (25 °C)
Formel vægt 268.51
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.