Få mere at vide
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan, 95%
Artikelnummer. 10052872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052872 50 mL Glasflaske 50ml
10427150 5 mL Glasflaske 5ml
10240753 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10052872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138460500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 1921-70-6 | C19H40 | 268,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1921-70-6
Molekylær formel C19H40
Molekylvægt (g/mol) 268.51
InChI nøgle XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
PubChem CID 15979
ChEBI CHEBI:53181
IUPAC navn 2,6,10,14-tetramethylpentadecan
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Navn note 96%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.7800g/mL
Kogepunkt 296 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2
Brydningsindeks 1,4369 til 1,4389
Mængde 50 mL
Merck Index 15,787
Specifik vægtfylde 0.78
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i ether, petroleumsether, benzen, chloroform og carbontetrachlorid
Viskositet 5 mPa (25 °C)
Formel vægt 268.51
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane