Få mere at vide
2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-6-ene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-6-ene |
| CAS | 36431-72-8 |
| Molekylær formel | C13H22O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | rac-Theaspirane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-8-12(3,4)13(10)9-7-11(2)14-13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1CCC2(O1)C(=CCCC2(C)C)C |
| IUPAC navn | 2,6,6,10-tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-9-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.32 |
| Formel vægt | 194.1671 |