Få mere at vide
2-(5Z)-5-Tetradecen-1-yl-cyclobutanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5Z)-5-Tetradecen-1-yl-cyclobutanone |
| CAS | 173074-85-6 |
| Molekylær formel | C18H32O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (Z)-2-(5-Tetradecenyl)cyclobutanone, 2-(5Z)-5-Tetradecenyl-cyclobutanone, 2-[(5Z)-5-Tetradecenyl]cyclobutanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15-16-18(17)19/h9-10,17H,2-8,11-16H2,1H3/b10-9- |
| SMIL | O=C1CCC1CCCC/C=C\CCCCCCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.45 |
| Formel vægt | 264.2453 |