Få mere at vide
2-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Mikromol™
Beskrivelse
2-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[((5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 168828-89-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[((5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H20 F N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)-, (S)-N-[[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]phthalimide, 2-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20FN3O5/c23-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-30-10-8-24)25-12-15(31-22(25)29)13-26-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(26)28/h1-6,11,15H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1 |
| SMIL | Fc1cc(ccc1N2CCOCC2)N3C[C@H](CN4C(=O)c5ccccc5C4=O)OC3=O |
| IUPAC navn | 2-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]isoindole-1,3-dione |
| Vis mere |