Få mere at vide
Fisher Chemical 2.5LT Hydrochloric acid, 36.5-38%, CertiFied ACS Plus
Brand: Fisher Chemical A144-212
2.5LT Hydrochloric acid, 36.5-38%, CertiFied ACS Plus
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
Supplerende oplysninger
- Hydrochloric acid
Signalord
- Fare
Farekategori
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid