Få mere at vide
2(5H)-Furanon, 96%
Beskrivelse
2(5H)-furanon anvendes til fremstilling af 5-substituerede 2(5H)-furanoner (gamma-butenolider) katalyseret af bifunktionelle aminothiourinstof- og aminosquaramid-organokatalysatorer gennem direkte aldolreaktion med aromatiske aldehyder. Yderligere bruges det i syntesen af lignaner ved Michael additionsreaktioner. Ud over dette bruges det i tre-komponent Michael-Aldol reaktioner med et aldehyd og thiolat eller carbanion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2(5H)-furanon anvendes til fremstilling af 5-substituerede 2(5H) furanoner (gamma-butenolider) katalyseret af bifunktionelle aminothiourea og aminosquaramid organokatalysatorer gennem direkte aldolreaktion med aromatiske aldehyder. Yderligere bruges det i syntesen af lignaner ved Michael additionsreaktioner. Ud over dette bruges det i tre-komponent Michael-Aldol reaktioner med et aldehyd og thiolat eller carbanion.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Noter
Lys- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2(5H)-Furanone |
| Smeltepunkt | 3 °C til 4 °C |
| Tæthed | 1.197 |
| Kogepunkt | 212 °C til 214 °C |
| Flammepunkt | 101 °C (98 °C) |
| Brydningsindeks | 1.469 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 383585 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Vis mere |