Få mere at vide
2(5H)-Furanon, 95%
Artikelnummer. 11936171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11936171 1 g Glasflaske 1g
11946171 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376530010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 497-23-4 | C4H4O2 | 84,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-23-4
Molekylær formel C4H4O2
Molekylvægt (g/mol) 84.07
MDL nummer MFCD00005376
InChI nøgle VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2 5h-furanone, furan-2 5h-one, butenolide, 2-butenolide, gamma-crotonolactone, 2-buten-4-olide, isocrotonolactone, 2-oxo-2,5-dihydrofuran, crotonolactone, 2-5h-furanone
PubChem CID 10341
ChEBI CHEBI:38118
IUPAC navn 2H-furan-5-on
SMIL O=C1OCC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2(5H)-Furanone
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 3.0°C to 4.0°C
Farve Rav eller farveløs til gul
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 212.0°C to 214.0°C
Flammepunkt 101°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.19
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 84.07
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(5H)-Furanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.