Få mere at vide
2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole |
| CAS | 3147-76-0 |
| Molekylær formel | C16H17N3O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(2-Hydroxy-5-tert-butylphenyl)benzotriazole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O/c1-16(2,3)11-8-9-15(20)14(10-11)19-17-12-6-4-5-7-13(12)18-19/h4-10,20H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)n2nc3ccccc3n2 |
| IUPAC navn | 2-(benzotriazol-2-yl)-4-tert-butylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.33 |
| Formel vægt | 267.1372 |