Få mere at vide
2,5-Pyridindicarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30413634
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413634 50 g
30410346 25 g
30410855 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30413634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99164050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-26-5
Molekylær formel C7 H5 N O4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
Synonym Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177
IUPAC navn Pyridin-2,5-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isocinchomeronic Acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vægt 167.0219