Få mere at vide
2,5-Pyridinedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isocinchomeronic Acid |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vægt | 167.0219 |