Få mere at vide
2,5-Pyridinedicarboxylic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Pyridinedicarboxylic Acid-d3 |
| CAS | 1246820-77-8 |
| Molekylær formel | C7 D3 H2 N O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,5-Dicarboxypyridine-d3, Isocinchomeronic Acid-d3, NSC 177-d3, 3,4,6-Trideuteriopyridine-2,5-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D |
| SMIL | [2H]c1nc(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,4,6-trideuteriopyridine-2,5-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.137 |
| Formel vægt | 170.041 |