Få mere at vide
2,5-pyridindicarboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10284750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10284750 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10284750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131870050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 100-26-5 | C7H5NR.4 | 167,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Pyridinedicarboxylic acid
Navn note 98%
CAS 100-26-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 256 °C
Farve Gul til Grøn
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H5NO4
Lineær formel (C5H3N)(COOH)2
MDL nummer MFCD00006297
Mængde 5 g
Beilstein 22, 153
Merck Index 15, 5204
Synonym 2,5-pyridinedicarboxylic acid, isocinchomeronic acid, 2,5-pyridinedicarboxylicacid, unii-4k1kgr926x, pyridinedicarboxylic acid-2,5, chembl88972, pyridine 2,5-dicarboxylate, pubchem12991, 2,5-dicarboxy-pyridine, 6-carboxy-nicotinic acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i koldt vand. Andre opløseligheder: opløselig i varmt vand, uopløselig i alkohol, ether og benzen, let opløselig i kogende alkohol
InChI nøgle LVPMIMZXDYBCDF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=NC=C1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn pyridin-2,5-dicarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 167.12
PubChem CID 7493
ChEBI CHEBI:46865
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Pyridinedicarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.