missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,5-Pyrazinedipropanoic Acid Dimethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30411362
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411362 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP840835250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Pyrazinedipropanoic Acid Dimethyl Ester
CAS 77479-01-7
Molekylær formel C12H16N2O4
Mængde 250 mg
Synonym 2,5-Pyrazinedipropanoic Acid 2,5-Dimethyl Ester, 2,5-beta-Carboxyethyl Pyrazine Dimethylester
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O4/c1-17-11(15)5-3-9-7-14-10(8-13-9)4-6-12(16)18-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CCc1cnc(CCC(=O)OC)cn1
IUPAC navn methyl 3-[5-(3-methoxy-3-oxopropyl)pyrazin-2-yl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Formel vægt 252.111
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.